Learn More
Butanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butanal |
| CAS | 123-72-8 |
| Formule moléculaire | C4 H8 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Butyraldehyde (8CI), Butal, Butaldehyde, Butanaldehyde, Butyl aldehyde, Butyral, Butyric aldehyde, Butyrylaldehyde, NSC 62779, n-Butanal, n-Butyl aldehyde, n-Butyraldehyde, n-Butyric aldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=O |
| Nom IUPAC | butanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
| Poids de la formule | 72.0575 |