Learn More
Butane-1,4-disulfurique Sel Distodique, TRC
Code produit 17940365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940365 1 g 1g
17904245 25 g 25g
17923435 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17940365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6898801G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36589-61-4
Formule moléculaire C4 H8 O6 S2 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 262.21
Synonyme 1,4-Butanedisulfonic acid, sodium salt (1:2), 1,4-Butanedisulfonic acid, disodium salt (9CI), Disodium butane-1,4-disulfonate, 1,4-Butanedisulfonic acid disodium salt, 1,4-Disulfobutane disodium salt, Butane-1,4-disulfonic acid disodium salt
Nom IUPAC disodium ; Butane-1,4-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O6S2.2Na/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 261.9558
Pourcentage de pureté >95%