Learn More
Acide butanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyric Acid |
| CAS | 107-92-6 |
| Formule moléculaire | C4 H8 O2 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | Butyric acid (6CI,7CI,8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, NSC 8415, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.11 |
| Poids de la formule | 88.0524 |