Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16481669
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16481669 1 g -
16451846 500 mg 500mg
16449827 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16481669 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17396
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Specifications
Nom chimique ou matériau Butenafine Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 101827-46-7
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28ClN
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme KP363 Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Poids de la formule 353.93
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Research