Learn More
Chlorhydrate de buténafine, TRC
Artikelnummer. 30342334
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
5 g
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
30342334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30342334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6901955G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Butenafine Hydrochloride
CAS 101827-46-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C23 H27 N . Cl H
Quantité 5 g
Synonyme 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba
Formule InChI InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
Nom IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-N-metil-N-(naftalen-1-ilmetil)metanamina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Poids de la formule 353.191
Pourcentage de pureté >95