Learn More
Chlorhydrate de buténafine, TRC
Code produit 30339123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339123 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB690195100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butenafine Hydrochloride
CAS 101827-46-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C23 H27 N . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba
Formule InChI InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
Nom IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-N-metil-N-(naftalen-1-ilmetil)metanamina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Poids de la formule 353.191
Pourcentage de pureté >95