Learn More
Buthiazide, TRC
Code produit 30009197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009197 25 mg 25mg
30010105 50 mg 50mg
30006063 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69003525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2043-38-1
Formule moléculaire C11 H16 Cl N3 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 353.85
Synonyme 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-isobutyl-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 3-Isobutyl-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3500S, Buthiazide, Butizid, Butizide, Eunephran, Isobutylhydrochlorothiazide, Modenol, S 3500, Saltucin, Su 6187, Thiabutazide
Nom IUPAC 6-chloro-3-(2-méthylpropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES CC(C)CC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Buthiazide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16ClN3O4S2/c1-6(2)3-11-14-8-4-7(12)9(20(13,16)17)5-10(8)21(18,19)15-11/h4-6,11,14-15H,3H2,1-2H3,(H2,13,16,17)
Poids de la formule 353.0271
Pourcentage de pureté >95%