Learn More
Rogo Sampaic™ Sonde à bouton
Code produit 11772295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
140 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11772295 140 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11772295 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FMD006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.90€
    10.33€ / 10 pièces
    Économisez 1.57€
    13% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Spécification
Type de produit Sonde à bouton
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Button
Longueur (métrique) 140 mm