Learn More
4-hydroxybenzoate de butyle, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742202 100 g Flacon en verre 100g
10518702 500 g Flacon en verre 500g
10510574 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10742202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403571000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-26-8
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00016478
Clé InChI QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
CID PubChem 7184
Nom IUPAC butyle 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 68.0°C to 71.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 156.0°C (3.5 mmHg)
Point d’éclair 181°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OHC6H4CO2(CH2)3CH3
Quantité 100 g
Merck Index 15, 1587
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (1.8wt% at 20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,diethyl ether,,chloroform,and propylene glycol
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl 4-hydroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.