Learn More
Butyl 4-methylbenzenesulfonate, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31447205
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447205 100 g
31444757 25 g
31437860 5 g
31446202 500 g
31433899 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31447205 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD149493100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau Butyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 778-28-9
Formule moléculaire C11H16O3S
Numéro MDL MFCD00027203
Quantité 100 g
SMILES CC1=CC=C(S(=O)(OCCCC)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Pourcentage de pureté 96%