Learn More
Butyl 4-méthylbenzènènsulfonate, TRC
Code produit 30135799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135799 5 g 5g
30006228 500 mg 500mg
30011186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB8104485G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 778-28-9
Formule moléculaire C11H16O3S
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Synonyme Butyl 4-Toluenesulfonate, Butyl p-Methylbenzenesulfonate, Butyl p-Toluenesulfonate, Butyl p-Tosylate, NSC 6190, Toluene-4-sulfonic Acid Butyl Ester, n-Butyl p-Toluenesulfonate, n-Butyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid Butyl Ester;
Nom IUPAC Butyl 4-méthylbenzènènesulfonate
SMILES CCCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl 4-Methylbenzenesulfonate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H16O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Poids de la formule 228.082
Pourcentage de pureté >95%