Learn More
acétate de butyle, CHROMASOLV™ De plus, pour la CLHP, 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15612870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15612870 1 L Flacon en verre 1L
15622870 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15612870 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2706871L
Promotion Solstice CHROMASOLV
Utilisez le code promo 27944
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,7 %
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC acétate de butyle
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl acetate
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm
% max. CAS 100.0000%
Point de fusion -78°C (literature)
Densité 0.88 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 126.2°C
Point d’éclair 27°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COO(CH2)3CH3
Quantité 1 L
Numéro UN UN1123
Beilstein 1741921
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté >99.65%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-butyl acetate