Learn More
Acétate de butyle, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,7 %, Solstice
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyl acetate |
| Note relative au nom | CHROMASOLV™ En plus, pour HPLC, 99,7% |
| Absorbance | max. 0,01 à 400 nm, max. 0,01 à 320 nm, max. 0,02 à 300 nm, max. 0,04 à 275 nm, max. 0,20 à 260 nm |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Point de fusion | -78 °C (littérature) |
| Densité | 0,88 g/mL à 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 126,2 °C |
| Point d’éclair | 27 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3COO(CH2)3CH3 |
| Afficher plus |