Learn More
Acétate de butyle, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99,5 % (GC), Solstice
Code produit 15635600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15635600 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15625600 500 mL Flacon en verre 500mL
15605600 1 L Flacon en verre 1L
15615600 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15635600 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 458606X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    220.02€ / 6 pièces
    Économisez 75.98€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-04-2027
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif ACS
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC acétate de butyle
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl acetate
Point de fusion -78 °C
Densité 0,88 g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 126 °C
Limite d’explosion 0.076
Point d’éclair 23 °C (73,4 °F)
Température d’allumage 790 °F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COO(CH2)3CH3
Indice de réfraction n20/D 1.394
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN UN1123
Beilstein 1741921
Résidus après évaporation 0 à 0,001 %
Densité de vapeur 4 (contre l’air)
Poids de la formule 116,16g/mol
Tension de vapeur 15 mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.