Learn More
Acétate de butyle, Puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit. 16605873
Click to view available options
:
35 kg
Code produit. 16605873
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 4586035KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl acetate
CAS 123-86-4
% max. CAS 1
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.881 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 126.2°C (1013 hPa)
Point d’éclair 27°C
Formule moléculaire C6H12O2
Formule linéaire CH3COO(CH2)3CH3
Quantité 35 kg
Beilstein 1741921
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
Nom IUPAC butyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Qualité Solvants ACS d’usage général