Learn More
Butyl Acetate, TRC
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyl Acetate |
| CAS | 123-86-4 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O2 |
| Quantité | 100 mL |
| Synonyme | 1-Acetoxybutane, 1-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl acetate, Butyl ethanoate, NBA, NSC 9298, n-Butyl acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C |
| Nom IUPAC | butyl acetate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Poids de la formule | 116.0837 |