Learn More
Acrylate de butyle, TRC
Code produit 30342368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342368 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69323025ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic acid butyl ester
CAS 141-32-2
Formule moléculaire C7 H12 O2
Quantité 25 mL
Synonyme Acrylic acid butyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid butyl ester, Acrylic acid n-butyl ester, BA 100PPM, Butyl 2-propenoate, Butyl acrylate, Butyl propenoate, DL 325, EM 24, NSC 5163, n-Butyl acrylate
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Nom IUPAC prop-2-énoate de butyle
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0837