Learn More
Benzoate de butyle, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10319260 5 g Flacon en verre 5g
10247700 250 g Flacon en verre 250g
10309260 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10319260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296400050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-60-7
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00009439
Clé InChI XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
CID PubChem 8698
Nom IUPAC Benzoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl benzoate
Note relative au nom 98+%
Point de fusion -22°C
Couleur Jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4960 to 1.498
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1554
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide huileux