Learn More
Carbamate de butyle, TRC
Code produit 30333951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB8103901G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl Carbamate
CAS 592-35-8
Formule moléculaire C5H11NO2
Quantité 1 g
Synonyme Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMILES CCCCOC(=O)N
Nom IUPAC carbamate de butyle
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Poids de la formule 117.079