Specifications
| Nom chimique ou matériau | Butyl formate |
| Note relative au nom | 98% |
| Acidité | 2mg KOH/g max. |
| CAS | 592-84-7 |
| Point de fusion | -91.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.8940g/mL |
| Point d’ébullition | 107.0°C |
| Point d’éclair | 18°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- Butyl formate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.