Learn More
Nitrite de butyle, TRC
Code produit 30011705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011705 5 g 5g
30005452 100 g 100g
30011578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6939205G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-16-1
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Synonyme NSC 8426, n-Butyl Nitrite, Nitrous Acid, Butyl Ester
Nom IUPAC Nitrite de butyle
SMILES O=NOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl Nitrite
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Poids de la formule 103.0633