Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Butyl-S Sepharose™ 6
Code produit 10820331 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10820331 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10820331 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17097802
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le milieu le moins hydrophobe de la gamme de chromatographie par interaction hydrophobe (HIC) à débit rapide Sepharose est particulièrement utile pendant les étapes initiales du processus de purification
  • Lie et élue des molécules hydrophobes relativement fortes à des concentrations de sel relativement faibles
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique
  • Purifie l'antigène de surface recombinant du virus de l'hépatite B des cellules CHO
  • Composé de billes d'agarose réticulées à 6 % modifiées avec des groupes de butyles via une liaison thio-éther
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : HCL 1 mM, NaOH 1 M, isopropanol 30 %, glycol d’éthylène 50 %, éthanol 70 %, chlorhydrate de guanidine 6 M, urée 8 M
À utiliser avec (application) Destiné aux milieux hydrophobes de la gamme de chromatographie par interaction hydrophobe (HIC) à débit rapide Sepharose, et particulièrement utile pendant les étapes initiales du processus de purification
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu à débit rapide Butyl-S Sepharose 6
Débit 250 à 400 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 13
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Butyl-S
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyl-S Sepharose 6 FF, 200 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol