Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Butyl Sepharose™ 4
Code produit 10317689 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10317689 25 ml 25mL
10155917 200 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10317689 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17098010
Utilisé pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses
  • Basé sur une matrice de base Sepharose Fast Flow dérivatisée via des liaisons d'éther chimiquement stables et non chargées
  • Milieu de chromatographie par interaction hydrophobe (HIC) composé d'agarose réticulé à 4 %
  • Ligand aliphatique en butyle immobilisé à la matrice de base par liaison éther
  • La matrice à débit rapide donne à l’adsorbant de fortes stabilités chimiques, physiques et thermiques
  • Capacité dynamique à faible concentration de sel
  • Utilisé avec tous les tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie
  • Autoclavables à 121°C pendant 20 minutes dans l'eau
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml
À utiliser avec (application) Pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses
Type de produit Milieu à débit rapide Butyl Sepharose 4
Matrice Basé sur de l’agarose réticulée à 4 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.