Learn More
Sulfate de butylsodium, TRC
Code produit 30342324
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30342324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342324 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6938751G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H9 O4 S . Na
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfato de sodio y butilo
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0119
Pourcentage de pureté >95