Learn More
Triacontanoate de butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyl Triacontanoate |
| CAS | 105025-97-6 |
| Formule moléculaire | C34 H68 O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34(35)36-33-6-4-2/h3-33H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| Nom IUPAC | triacontanoate de butyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 508.9 |
| Poids de la formule | 508.5219 |