Learn More
Hydroxyanisole butylé, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648324 2.5 kg Flacon en plastique -
10551291 100 g Flacon en plastique 100g
10665282 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10648324 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 235230025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.24
Numéro MDL MFCD01779059
Clé InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
CID PubChem 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butylated hydroxyanisole
Note relative au nom 96%
Point de fusion 48°C to 55°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 268°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15,1549
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene
Poids de la formule 180.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Flocons ou cristaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Butylated hydroxyanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.