Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butylated Hydroxyanisole |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydroxyanisole butylé
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.