Learn More
Butylhydroxyanisole, 98,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11338769 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11338769 500 g
11328769 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338769 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210115990
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.247
Clé InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
CID PubChem 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butylated Hydroxyanisole
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Quantité 500 g
Poids de la formule 180.2
Forme physique Poudre