Learn More
Hydroxyanisole butylée, TRC
Code produit 17941175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941175 1 g 1g
30005467 100 g 100g
30003728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17941175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6907551G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire 2 C11 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 360.49
Synonyme Phenol, tert-butyl-4-methoxy- (7CI,8CI), (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-4-methoxyphenol, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol ; 3-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
Poids de la formule 360.2301