Learn More
Hydroxytoluène butylé 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11368769 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368769 1 kg -
11358769 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368769 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210116291
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 128-37-0
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.356
Clé InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Butylated hydroxytoluene
Densité 1,048g/mL à 20 °C
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Quantité 1 kg
Poids de la formule 220.36
Forme physique Cristalline