Learn More
butylhydroxytoluène cristallin MP Biomedicals
Code produit 11348769 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11348769 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11348769 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210116280
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Butylated Hydroxytoluene
CAS 128-37-0
Densité 7.6 (air = 1)
Formule moléculaire C15H24O
Quantité 100 g
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
Clé InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 220.356
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Poids de la formule 220.34
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butylated Hydroxytoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylated Hydroxytoluene