Learn More
Butylbenzène, TRC
Code produit 30333422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333422 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69083010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butylbenzene
CAS 104-51-8
Formule moléculaire C10 H14
Quantité 10 g
Synonyme Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
SMILES CCCCc1ccccc1
Nom IUPAC butylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Poids de la formule 134.1096