Learn More
Butylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butylbenzene |
| CAS | 104-51-8 |
| Formule moléculaire | C10 H14 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | butylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.22 |
| Poids de la formule | 134.1096 |