Learn More
Butylparaben, MedChemExpress
Description
Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Butylparaben |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 94-26-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H14O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Butyl parahydroxybenzoate Butyl paraben Butyl 4-hydroxybenzoate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 2.0 mg/mL (10.30 mM) |
| Show More |