Learn More
Trichlorure de butylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butyl-tin trichloride |
| CAS | 1118-46-3 |
| Formule moléculaire | C4 H9 Cl3 Sn |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Butyltin trichloride (6CI), Butyltrichlorostannane, Butyltin trichloride (BuSnCl3), Butyltrichlorotin, Certincoat TC 100, Monobutyltin trichloride, NSC 67013, Trichlorobutylstannane, Trichlorobutyltin, n-Butyltin trichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | butyl(trichloro)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.18 |
| Poids de la formule | 281.8792 |