Learn More
Butyraldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le butyraldéhyde est utilisé comme intermédiaire dans la production de résines synthétiques, d’accélérateurs en caoutchouc, d’auxiliaires de tannage, de parfums, de saveurs, de plastifiants et de polymères à poids moléculaire élevé. Il agit comme intermédiaire chimique pour préparer d’autres produits chimiques tels que le 2-éthylhexanol, le n-butanol, le polyvinyle butyral (PVB), l’acide n-butyrique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther, l’acétate d’éthyle, l’acétone et au toluène.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les bases fortes et les acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyraldehyde |
| Point de fusion | -99°C |
| Densité | 0.8 |
| Point d’ébullition | 75°C to 76°C |
| Point d’éclair | −11°C (12°F) |
| Odeur | Pungent |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2CHO |
| Indice de réfraction | 1.38 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN1129 |
| Afficher plus |