Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Code produit 15615810 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15615810 1 L Flacon en verre 1L
15605810 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15615810 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 5381911L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥99.0%, dry
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-72-8
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00007023
Clé InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
CID PubChem 261
ChEBI CHEBI:15743
Nom IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Butyraldehyde
Point de fusion -81°C
Couleur Incolore
Densité 0.8g/mL at 25°C
Point d’ébullition 46°C to 50°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CHO
Quantité 1 L
Numéro UN UN1129
Beilstein 506061
Poids de la formule 72.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%