Learn More
Butyraldoxime, 98 %
Code produit 11450263
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450263 500 g -
11440263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11420.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-69-0
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.122
Numéro MDL MFCD00013943
Clé InChI KGGVGTQEGGOZRN-SNAWJCMRSA-N
Synonyme butyraldehyde oxime, butanal oxime, n-butyraldoxime, butylaldoxime, butanal, oxime, butyraldoxime, exkin 1, troykyd anti-skin bto, usaf am-6, m-butyraldehyde oxime
CID PubChem 5324278
Nom IUPAC (NE)-N-butylidènehydroxylamine
SMILES CCCC=NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyraldoxime
Point de fusion -29°C
Densité 0.91
Point d’ébullition 150°C to 152°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2CH=NOH
Indice de réfraction 1.437
Quantité 500 g
Numéro UN UN2840
Beilstein 1698799
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 98%