Learn More
Butyraldoxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyraldoxime |
| CAS | 110-69-0 |
| Formule moléculaire | C4H9NO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Butanaldoxime, Butylaldoxime, Butyraldoxime, NSC 1487, n-Butylaldoxime, n-Butyraldoxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4-5-6/h4,6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=NO |
| Nom IUPAC | N-butilidènehydroxylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 87.12 |
| Poids de la formule | 87.0684 |