Learn More
Butyramioxime, Thermo Scientific™
Code produit 11429590
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429590 1 g 1g
11419590 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429590 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50888.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27620-10-6
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.137
Numéro MDL MFCD05663152
Clé InChI OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
CID PubChem 9582833
Nom IUPAC N’-hydroxybutanimidamide
SMILES CCCC(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyramidoxime
Quantité 1 g
Poids de la formule 102.14