Learn More
Butyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15618695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15618695 5 g 5g
15628695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15618695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460760050
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 496-77-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-77-5
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00021928
Clé InChI BVEYJWQCMOVMAR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme butyroin, 5-hydroxy-4-octanone, 4-octanone, 5-hydroxy, 5-octanol-4-one, octan-4-ol-5-one, fema no. 2587, 5-hydroxy-octan-4-one, acmc-1aijr, ksc236m9n, +/--5-hydroxy-4-octanone
CID PubChem 219794
Nom IUPAC 5-hydroxyoctan-4-one
SMILES CCCC(O)C(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyroin
Point d’ébullition 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 97%