Learn More
Butyrolactone 3, TRC
Code produit 30011480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011480 50 mg 50mg
30009303 1 mg 1mg
30008464 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011480 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB76101050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 778649-18-6
Formule moléculaire C9 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 184.189
Synonyme (2R,3S)-rel-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic Acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic Acid, 3-Furancarboxylic acid, tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-, (2R,3S)-rel-, rel-(2R,3S)-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Butyrolactone 3, MB 3
Nom IUPAC (2S,3R)-4-méthylène-5-oxo-2-propyl-tétrahydrofurane-3-acide carboxylique
SMILES CCC[C@@H]1OC(=O)C(=C)[C@H]1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyrolactone 3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
Poids de la formule 184.0736