Learn More
Butyronitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Butyronitrile serves as an intermediate in the chemical and pharmaceutical industries. It is also involved in the preparation of n-butylamine, butanamide and butyric acid. It acts as a precursor to the poultry drug amprolium. Further, it reacts with phosphorochloridic acid diethyl ester to prepare (1-cyano-propyl)-phosphonic acid diethyl ester. It is also employed to study the effect of stereochemical factors on intervalence charge transfer. In addition to this, it is used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le butyronitrile est un intermédiaire dans les industries chimiques et pharmaceutiques. Elle participe également à la préparation de la n-butylamine, de la butanamide et de l’acide butyrique. Il agit comme précurseur de l’amprolium du médicament pour la volaille. De plus, il réagit avec l’ester diéthylique de l’acide phosphorochloridique pour préparer l’ester diéthylique de l’acide (1-cyano-propyl)-phosphonique. Il est également utilisé pour étudier l’effet des facteurs stéréochimiques sur le transfert de charge d’intervalence. En outre, il est utilisé dans la composition électrolytique des cellules solaires sensibilisées aux colorants.
Solubilité
Miscible avec le benzène, l’alcool, l’éther et le diméthylformamide. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Butyronitrile |
| Point de fusion | -112°C |
| Densité | 0.792 |
| Point d’ébullition | 115°C to 117°C |
| Point d’éclair | 18°C (64°F) |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2C≡N |
| Indice de réfraction | 1.384 |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro UN | UN2411 |
| Beilstein | 1361452 |
| Show More |
Safety and Handling
- Butyronitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Butanenitrile