Learn More
Butyronitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387925 1000 mL 1L
11377925 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11387925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02999.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Butyronitrile serves as an intermediate in the chemical and pharmaceutical industries. It is also involved in the preparation of n-butylamine, butanamide and butyric acid. It acts as a precursor to the poultry drug amprolium. Further, it reacts with phosphorochloridic acid diethyl ester to prepare (1-cyano-propyl)-phosphonic acid diethyl ester. It is also employed to study the effect of stereochemical factors on intervalence charge transfer. In addition to this, it is used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le butyronitrile est un intermédiaire dans les industries chimiques et pharmaceutiques. Elle participe également à la préparation de la n-butylamine, de la butanamide et de l’acide butyrique. Il agit comme précurseur de l’amprolium du médicament pour la volaille. De plus, il réagit avec l’ester diéthylique de l’acide phosphorochloridique pour préparer l’ester diéthylique de l’acide (1-cyano-propyl)-phosphonique. Il est également utilisé pour étudier l’effet des facteurs stéréochimiques sur le transfert de charge d’intervalence. En outre, il est utilisé dans la composition électrolytique des cellules solaires sensibilisées aux colorants.
Solubilité
Miscible avec le benzène, l’alcool, l’éther et le diméthylformamide. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-74-0
Formule moléculaire C4H7N
Poids moléculaire (g/mol) 69.107
Numéro MDL MFCD00001968
Clé InChI KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
CID PubChem 8008
ChEBI CHEBI:51937
Nom IUPAC butanenitrile
SMILES CCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyronitrile
Point de fusion -112°C
Densité 0.792
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡N
Indice de réfraction 1.384
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN2411
Beilstein 1361452
Merck Index 14,1597
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,alcohol,ether and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 69.11
Pourcentage de pureté 99%