Learn More
Abnova™ Butyryl Cholinesterase (Horse)
Code produit 16151760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 unités
Conditionnement:
500 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16151760 500 unités 500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16151760 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur P5213.500Units
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Used for Enzyme
#REF!
Spécification
À utiliser avec (application) Enzyme Activity
Poids moléculaire 440kDa
Nom Butyryl Cholinesterase(Horse)
Méthode de préparation Native protein purified from Horse Serum
Quantité 500 unités
Conditions de stockage Store at 4°C.
État réglementaire RUO
Nom usuel BUTYRYL
Dosages Butyryl Cholinesterase Assay
Activité biologique ≥4 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes 1 ≥ mole of acetylchoine per minute at 25°C, pH 7.4.
Espèces Horse
Marqueur de protéine None
Système d’expression Native protein purified from Horse Serum
Forme Lyophilized