Learn More
BV6, MedChemExpress
Code produit 16483167
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483167 50 mg
16449677 5 mg
16447146 100 mg
16407148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16483167 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16701
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
Spécification
Nom chimique ou matériau BV6
CAS 1001600-56-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C70H96N10O8
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 58 mg/mL (48.11 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCNC([C@@H](NC([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](NC([C@H](CCC5)N5C([C@H](C6CCCCC6)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Poids moléculaire (g/mol) 1205.57
Poids de la formule 1205.57
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death