Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Systèmes d’aspiration des fluides BVC pour la culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit p-4484949 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur totale (métrique):
43 cm
49 cm
50 cm
Longueur totale (métrique):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modèle:
BVC basic
BVC basic G
BVC professional
BVC professional G
Commande BVC G
Contrôle BVC
Conditionnement:
1 pièce
Type de prise:
CEE
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur totale (métrique) Longueur totale (métrique) Modèle Conditionnement Type de prise
12683315 50 cm 40.8 cm Contrôle BVC 1 pièce -
12653315 49 cm 25 cm BVC basic 1 pièce -
12663315 43 cm 40.8 cm Commande BVC G 1 pièce CEE
12603325 43 cm 40.8 cm BVC professional G 1 pièce CEE
12693315 50 cm 40.8 cm BVC professional 1 pièce CEE
12673315 43 cm 23 cm BVC basic G 1 pièce -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12683315 Fournisseur BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Code fournisseur 20727200
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes d'aspiration de fluides BVC pour la culture cellulaire sont conçus pour un contrôle optimal du vide, une aspiration efficace du surnageant et une élimination sûre des fluides biologiques.
Modèles Basic, Control et Professional pour satisfaire vos besoins en termes d’aspiration des fluides.
  • Récipients de 2 ou 4 L pour prélever et mettre au rebut vos déchets biologiques en toute sécurité
  • hydrophobe autoclavable 0,2 μLe biofiltre m protège la pompe ou tout autre système d'aspiration contre les aérosols biologiquement dangereux.
  • Le VacuHandControl (VHC) garde tout le liquide dans la tubulure d’aspiration pour un confinement et un confort de nettoyage optimaux
  • Les modèles G sont dotés d’un récipient de collecte en verre de 2 L avec un revêtement de protection contre les rayures et les fragments et une véritable résistance aux agents de blanchiment
  • Les versions standard comprennent un flacon à vide en PP à usage intensif de 4 L pour une capacité accrue
  • Les modèles Control et Professional sont dotés de fonctionnalités puissantes VACUUBRAND™ Pompes à vide de conception chimique avec une durée de vie exceptionnellement longue et une puissance suffisante pour deux utilisateurs
  • La conception rationalisée intègre un flacon, des contrôles et une pompe (modèles Control et Professional) dans un format compact adapté au laboratoire
  • Les connecteurs rapides sont fournis avec le Professional (non G) standard, mais peuvent être ajoutés aux cinq autres modèles
BVC Basic
  • La version non alimentée, adaptée à une utilisation avec un réseau de vide VACUU LAN, un système de vide central ou une pompe partagée
  • Offre un niveau de vide adéquat dans le flacon pour l’aspiration et arrête la connexion à la ligne lorsque le niveau de vide adéquat est atteint
  • Fourni avec un support métallique stable et facile à nettoyer, revêtu de peinture en poudre, 0,2 μfiltre à aérosol m et VacuuHandControl
  • Disponible en PP à usage intensif ou en verre résistant aux agents de blanchiment
Contrôle BVC
  • La commande BVC est dotée d'un puissant système ultra-silencieux. VACUUBRAND Pompe à vide à conception chimique, éliminant le besoin d'une alimentation en vide centralisée
  • Les matières pouvant présenter un risque biologique peuvent être contenues dans une zone locale
  • La pompe est activée et désactivée automatiquement à la demande lors de l’utilisation du VacuHandControl, ce qui réduit davantage le niveau de bruit
  • Un panneau tactile facile à nettoyer permet de régler et d'indiquer le point de commutation du niveau de vide.
  • Disponible avec un flacon en PP de 4 L ou un flacon en verre résistant aux agents de blanchiment de 2 L
BVC Professional
  • Comprend un détecteur de niveau de liquide externe, qui fonctionne sans contact avec le contenu du flacon
  • Un programme spécial de désinfection permet l’aspiration du désinfectant après l’arrêt du système pour décontaminer le VacuHandControl
  • La version avec flacon en PP de 4 L est fournie en série avec des connecteurs rapides
  • La version avec flacon en verre de 2 L résistant aux agents de blanchiment inclut des connexions à embout cannelé ; des connecteurs rapides sont disponibles en option
Accessoires disponibles :
  • Filtre de rechange 638266
  • Tubulure VHCpro de rechange (vendue au mètre, commande minimale 3 m) 636156
  • Contrôleur à main VHCpro (un contrôleur fourni avec l’unité) 688061
  • Support VHCpro 635680
  • Éjecteur de pointe de pipette pour VHCpro 635638
  • Adaptateur 8 canaux avec éjecteur de pointe pour VHCpro 635679
  • Navette BVC (chariot à roulettes pour faciliter l’accès au BVC lorsqu’il se trouve sous un BSC) 696880
  • Connexion rapide pour le second utilisateur (entre VHCpro et le flacon) 635807
  • Connexion standard pour le second utilisateur 699943
  • Connexion rapide (entre le flacon et la pompe) 635808
  • Flacon en PP 4 L de rechange (avec bouchon) 635810
  • Flacon en verre 2 L de rechange (avec bouchon) 635809
  • Adaptateur pour flacon en verre de 2 L 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 150 mbar (112 Torr)
Comprend Bouteille en polypropylène de 4 L, pompe à vide, 0,2 μm Biofiltre
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Modèle Contrôle BVC
Niveau sonore 45 dB (A)
Poids (impériale) 16.09 lb
Poids (métrique) 7.3 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 0.4/0.5 cu.ft/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 19.68 in
Hauteur totale (métrique) 50 cm
Longueur totale (impériale) 16.06 in
Longueur totale (métrique) 40.8 cm
Largeur totale (impériale) 7.63 in
Type de pompe Pompe à membrane chimique
Classification du boîtier IP40
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V
Conditions de stockage -10°C à +60°C