Learn More
BW 245C, MedChemExpress
Code produit 16410969
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16410969 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16410969 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101987
MedChemExpress BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.
BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.
Spécification
Nom chimique ou matériau BW 245C
Forme physique Solid
CAS 72814-32-5
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H32N2O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (135.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCCCCC[C@@H](C(N1)=O)N(CC[C@H](C2CCCCC2)O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 368.47
Poids de la formule 368.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research