Learn More
BW-A 78U, MedChemExpress
Code produit 16420509
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16420509 1 mg
16405527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16420509 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100118
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H12FN5
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 257.27
Poids de la formule 257.27
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation