Learn More
BW B70C, TRC
Code produit 30337187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337187 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB820010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]but-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
CAS 134470-38-5
Formule moléculaire C17 H17 F N2 O3
Quantité 100 mg
Synonyme BW B70C, N-[3-[3-(4-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propen-1-yl]-N-hydroxyurea, BW-B 70C, N-[3-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxy-urea
Formule InChI InChI=1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
SMILES CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(=O)N
Nom IUPAC 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophénoxy)phényl]but-3-en-2-yl]-1-hydroxyurée
Poids moléculaire (g/mol) 316.327
Poids de la formule 316.122